Learn More
BRAND™ Discharge Tubes for Dispensette™ S Bottletop Dispensers with Recirculation Valves
Codice prodotto. 15488033 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispensette S Organic, nominal volumes 25, 50 and 100 mL
Dispensette S Organic, nominal volumes 5 and 10 mL
Dispensette S Trace Analysis, nominal volume 10 mL (Platinum-iridium valve)
Dispensette S Trace Analysis, nominal volume 10 mL (Tantalum valve)
Dispensette S, nominal volumes 1, 2, 5 and 10 mL
Dispensette S, nominal volumes 25, 50 and 100 mL
Dispensette S, nominal volumes 5 and 10 mL
Tipo di punta:
Fine
Standard
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
135 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15488033
Marca: BRAND™ 708109
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discharge tubes with recirculation valves to fit Dispensette™ made 2016 and later
  • Discharge tubes come in two sizes: For instruments with nominal capacity 1 mL, 2 mL, 5 mL, and 10 mL; and for instruments with nominal capacity of 25 mL, 50 mL and 100 mL
  • Choose from standard and fine tip models
  • Dispensette™ S dispensers have red trim
  • Dispensette™ S Organic dispensers have yellow trim
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Discharge Tube
Autoclavabile Autoclavable
Colore Red/White
Materiale ETFE, PTFE, Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing liquid
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispensette S, nominal volumes 25, 50 and 100 mL
Include Discharge Tube, Safety Cap
Tipo di punta Standard
Lunghezza (sistema metrico) 135 mm