Learn More
Novus Biologicals™ Dishevelled-1 Overexpression Lysate
Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Descrizione
The Dishevelled-1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, SDS-Page.
Specifica
Specifica
| Linea cellulare | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC217691 and based on accession number NM_4421. |
| Da utilizzare con (applicazione) | SDS-Page, Western Blot |
| Quantità | 0.1 mg |
| Tampone di conservazione | RIPA buffer |
| Purezza | Protein |
| Test di specificità | Homo sapiens dishevelled, dsh homolog 1 (Drosophila) (DVL1), mRNA. |
| Content And Storage | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Protein State | Native |
For Research Use Only