Learn More
Day Impex™ Compresse disinfettanti virucida Virkon
Codice prodotto. p-8013029
Click to view available options
Quantità:
10 Tablets/Tub, 20 Tubs/Cs.
50 Tablets/Tub, 12 Tubs/Cs.
Dimensione della confezione:
200 pastiglie
600 pastiglie
Codice prodotto. 12318667
Marca: Day Impex™ 330013
Edge
Clean and disinfect work surfaces and equipment in a single, one-step operation. Day Impex™ Virkon™ Disinfectant Virucidal Tablets provide the widest proven spectrum of any disinfectant.
Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
  • Widest proven spectrum of any disinfectant - proven effective in independent tests against all 18 virus families affecting man and animals, including AIDS (HIV) and Hepatitis B
  • Excellent bactericide and fungicide - cleans and disinfects work surfaces and equipment in a single, one-step operation
  • Can be applied in powder form direct to spillages of blood and other body fluids
  • Easily dissolves to make a liquid disinfectant
  • Odourless, non-irritant to skin and eyes, non-toxic vapour phase, exceptionally low oral toxicity
  • Under COSHH requirements, no maximum exposure limit is required
  • Non-corrosive, non-bleaching and biodegradable
  • Any viral disease transmitted via surfaces or instruments contaminated with infected blood, body fluids, faeces or saliva can be controlled by correct application For cleaning and disinfecting work surfaces and equipment.
Specifica
Product Type Compressa disinfettante virucida Virkon
Forma Tablet
Da utilizzare con (applicazione) Per pulire e disinfettare apparecchiature e superfici di lavoro
Quantità 50 Tablets/Tub, 12 Tubs/Cs.
Volume (sistema metrico) 5 g/Tablet
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • relyon virkon tablets
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate), sulphamidic acid, benzenesulphonic acid, potas