missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate), Mikromol
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
Descrizione
Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate), Mikromol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate) |
| Nomi componenti o analita | Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-N-bis(methanesulfonate) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C13 H15 N3 O7 S2 . 2 Na |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Disodium [(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-pyrazol-4-yl)-(sulfonatomethyl)amino]methanesulfonate |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H17N3O7S2.2Na/c1-10-12(15(8-24(18,19)20)9-25(21,22)23)13(17)16(14(10)2)11-6-4-3-5-7-11;;/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,18,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | [Na+].[Na+].CN1N(C(=O)C(=C1C)N(CS(=O)(=O)[O-])CS(=O)(=O)[O-])c2ccccc2 |
| IUPAC Name | disodium;[(1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenylpyrazol-4-yl)-(sulfonatomethyl)amino]methanesulfonate |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto