Learn More
Masterflex™ Straight Tubing Connector
Codice prodotto. 15531295
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
0.19 in.
0.25 in.
0.31 in.
0.38 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 15531295
Marca: Masterflex™ 4062257
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With barbed fittings.
  • Made from polypropylene
  • Ethylene Oxide/Gamma sterilized
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 0.19 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.48 cm
Materiale Polypropylene
Metodo di sterilizzazione ETO or Gamma
Include Barbed fittings
Product Type Straight Tubing Connector