Learn More
BRAND™ Bottletop Dispenser Thread Adapters
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
ETFE
PTFE
Polipropilene
Dimensioni filo:
2 in. (Outer), 3/4 in. (Inner)
32 GL (filettatura esterna)
32 GL (filettatura interna)
GL 32/38
GL 45/35
GL 45/38
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- In acciaio inox, PTFE, ETFE o polipropilene.
- Da utilizzare con dosatore per bottiglie Dispensette™, seripettor™, Titrette™, QuikSip™.
- Disponibile in filettature di varie dimensioni.
Specifica
Specifica
| Product Type | Adattatore filettato per erogatore |
| Materiale | PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Montaggio diretto di Dispensette su tamburo |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Erogatore a distanza Dispensette™III, Dispensette™ |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Dimensioni filo | 32 GL (filettatura interna) |