Learn More
BRAND™ Erogatori per bottiglie Dispensette™ S con regolazione analogica
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.1 a 1 ml
Da 0.2 a 2 ml
Da 0.5 a 5 ml
Da 1 a 10 ml
Da 10 a 100 ml
Da 2.5 a 25 ml
Da 5 a 50 ml
Accuracy:
0.5% (10 μl)
0.5% (125 μl)
0.5% (250 μl)
0.5% (25 μl)
0.5% (500 μl)
0.5% (50 μl)
0.6% (6 μl)
Include:
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40)
Incrementi:
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale d'uso
- Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
- Nuovo sistema di valvole che non richiede anelli di tenuta supplementari, semplifica la pulizia e le preparazioni per autoclavaggio
- Facile adescamento grazie ai canali di flusso ottimizzati
- Forza di erogazione ridotta, in particolare con strumenti per grandi volumi
- Impostazione sicura del volume con rotaia a smerlo interno (strumenti con regolazione analogica)
- Tappo a vite a perno che non interferisce con l'erogazione
- Facile da calibrare e regolare in conformità alle linee guida GLP
- Facile da smontare per la pulizia
- Valvola di riempimento e scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (che si blocca quando il tubo di scarico non è assemblato)
- Blocco valvola ruotabile a 360° che consente di rivolgere l'etichetta del flacone verso l'utente
- Tubo per riempimento telescopico regolabile facilmente per flaconi di formati diversi
- Marcatura DE-M
Warranty
Un anno
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.5% (500 μl) |
| Angolo | 90° |
| Product Type | Erogatore |
| Autoclavabile | A 121 °C |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Colore | Rosso |
| Densità | Up to 2.2 g/cm3 |
| Descrizione | Senza valvola di ricircolo |
| Canali | 1 |
| Materiale | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE |
| Vedi altri risultati |