Learn More
BRAND™ Tilt Measure Dispenser with Bottle
Codice prodotto. p-8011221 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10138371
Marca: BRAND™ 43008
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Particularly well-suited for dispensing suspensions. Comes complete with 1000mL soda-lime glass reservoir bottle.
  • Dispenser head made from Borosilicate glass (Boro 3.3)
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Inscriptions in green enamel
  • Particularly well-suited for dispensing suspensions
  • Complete with 1000mL soda-lime glass reservoir bottle with 29/32 neck size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Top Tilt Pipette Dispenser
Colore Clear
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 10 mL
Include 1000mL soda-lime glass reserve bottle