Learn More
BRAND™ Dispensing Cylinder with Valve Block
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
10 mL Burette
50 mL Burette
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Titrette™ Bottletop Burette
- Fits all serial number ranges
- *For 50mL instruments with serial numbers beginning with 01-12 AND letters A-J, must order both Dispensing cylinder and Titrating tube as a pair.
Specifica
Specifica
| Tipo | Dispensing Cylinder |
| Include | Valve head for titrette |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 50 mL Burette |