Learn More
Honeywell™ Dispensing System and Dip Tube
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
18 L Drum without Dip Tube
200 L Drum without Dip Tube
45 L Drum without Dip Tube
Capacità (sistema metrico):
18 L
45 L
200 L
Dimensione della confezione:
1 confezione
Specifica
Specifica
| Product Type | Returnable Container Accessory |
| Capacità (sistema metrico) | 18 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 18 L Drum without Dip Tube |
| Quantità | 1 |
| Peso (sistema metrico) | 0.675 Kg |