Learn More
Kinematica Dispersing Aggregate Dia. 30mm PT-DA 30/2EC-F250
Marca:  Kinematica 11030305
Dispersing Aggregate Dia. 30mm PT-DA 30/2EC-F250
Codice prodotto. 15948996
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2814.00€
    2608.00€ / Pezzo
    Risparmia 206.00€
    7% Sconto
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-02-2026