Learn More
IKA™ Generatore per rotore/statore per omogeneizzatori IKA Ultra-Turrax™
Codice prodotto. 10400253 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Intervallo volume (sistema metrico):
10 - 1500 ml
50 - 200 ml
Diametro (sistema metrico):
18 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10400253
Marca: IKA™ 0001713300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disperses emulsions from 1μm to 10μm and suspensions with 15μm to 50μm ultimate fineness. IKA™ Dispersing Element works with liquid volumes from 10 to 2000mL and immersion depths from 40 to 165mm. Suitable for solvents and can be sterilized using any method.
  • Immersion depth: 40 to 165 mm
  • Materials in contact with medium: PTFE, AISI 316L
  • Suitable for solvents: Yes
  • Max. temperature: 180°C
  • Sterilization methods: All methods
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Elemento a dispersione
Speed 25,000 rpm
Dimensione particelle 1μm to 10μm emulsions, 15μm to 50μm suspensions
Intervallo volume (sistema metrico) 50 - 200 ml
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 194 mm
Materiale PTFE e AISI316L
Da utilizzare con (apparecchiatura) T 25 Digital ULTRA-TURRAXX™
Modello S 25N–25G
Quantità confezione 1 ciascuno
Metodo di sterilizzazione All methods