Learn More
VELP Scientifica™ Utensile di dispersione
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Dispersing Tool
Emulsifying Disperser Tool
Fibrous Sample Disperser
High Peripheral Speed Disperser
High Volume Disperser
Multi-use Dispersing Tool
Organic Tissue Disperser
Solid-in-liquid Dispersing Tool
Volume campione (sistema metrico):
0.2 to 50 mL
100 to 2500 mL
1000 to 4000 mL
50 to 2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
CAMPIONI E APPLICAZIONI
- Omogeneizzazione di alimenti (frullati, omogeneizzati, bevande) e preparazione di ripieni (es. carne, verdure)
- Omogeneizzazione/frantumazione di compresse
- Omogeneizzazione di foglie di tabacco
- Preparazione di ceramica e pasta ceramica
- Lavorazione di fibre tessili
Specifica
Specifica
| Product Type | Dispersing Tool |
| Volume campione (sistema metrico) | 100 to 2500 mL |
| Lunghezza immersione | 40 to 175 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale della lama | Stainless Steel |
| Materiale | Stainless steel |
| Descrizione | High Volume Disperser |