Learn More
VELP Scientifica™ Utensile di dispersione
Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Dispersing Tool
Emulsifying Disperser Tool
Fibrous Sample Disperser
High Peripheral Speed Disperser
High Volume Disperser
Multi-use Dispersing Tool
Organic Tissue Disperser
Solid-in-liquid Dispersing Tool
Volume campione (sistema metrico):
0.2 to 50 mL
100 to 2500 mL
1000 to 4000 mL
50 to 2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
CAMPIONI E APPLICAZIONI
- Preparazione di creme spalmabili e polveri solubili (tè, caffè, latte)
- Preparazione di cosmetici (unguenti e creme, sapone, shampoo, balsamo)
- Sospensioni/emulsioni per infusione/iniezione
- Preparazione di sapone, shampoo e balsamo
- Analisi delle acque
- Preparazione di pigmenti, inchiostri, vernici
- Lavorazione di cristalli liquidi per display
- Preparazione di biodiesel
Specifica
Specifica
| Product Type | Dispersing Tool |
| Volume campione (sistema metrico) | 50 to 2000 mL |
| Lunghezza immersione | 40 to 175 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale della lama | Stainless Steel |
| Materiale | Stainless Steel |
| Descrizione | Emulsifying Disperser Tool |
| Quantità confezione | 1 Ea. |