Learn More
Kinematica Dispersing Vessel
Codice prodotto. 15883744
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15883744 150 mL Pezzo
1 options
Codice prodotto. 15883744
Marca: Kinematica 11051041
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cloverleaf internal shape effectively interrupts the flow in the radial direction and generates additional counteracting force.
  • Cloverleaf internal shape
  • Interrupts flow in radial direction to generate additional counteracting forces
  • High turbulences maximize mixing and dispersion efficiency
  • Minimizes processing time and energy output
Specifica
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Size Thread: GL45
Dimensione foro (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 54 mm
Altezza (sistema metrico) 150 mm
Modello GS 25KL2