Learn More
HUBER Displacement Insert
Codice prodotto. 10007852
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
85 mm
124 mm
162 mm
172 mm
194 mm
245 mm
260 mm
265 mm
275 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CC-205B
CC-308B
CC-315B
CC-410, CC-410 WL
CC510, CC515, CC905, CC905W, CC906W
CC510W,CC515W,CC520/W,CC525W,CC820/W
Ministat 125/230 W
Ministat 230/230 W
Ministat 240/240 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10007852
Marca: HUBER 6820
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with refrigeration bath circulators
Displacement insert
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ministat 240/240 W
Tipo Displacement Insert
Lunghezza (sistema metrico) 194 mm