Learn More
Buerkle™ DispoDipper, Single Use, PP, Blue Transparent
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 ml
250 ml
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- DispoDipper is completely manufactured in one piece and can be used for sampling and subsequent transport of the sample in one device
- PP, blue transparent
- Individually packaged and optionally sterilised by gamma rays
- Production and packaging according to Cleanroom Class 7
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
- Scaled sampling tube volume in ml and oz.
- Immersion depth 270 mm
Disposable, individually packaged, clean room, suitable for use with food, leakproof
Specifica
Specifica
| Product Type | Sampling Tube |
| Materiale | Polypropylene |
| Materiale chiusura | Polypropylene, Blue Transparent |
| Capacità (sistema imperiale) | 8.45 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (applicazione) | Food |
| Quantità | 1 |
| Vedi altri risultati |