Learn More
Buerkle™ DispoLance Disposable Sampler
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- For free-flowing powders and small-grain granulates
- Pierces containers with a sturdy tip
- Sample flows through the open inner tube directly into a container or bag held underneath
- Variable sample quantity
- Clean room manufactured
- Sterile versions are sterilized by gamma rays
- Nominal width 14mm
Specifica
Specifica
| Product Type | Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 21 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 500 mm |