Learn More
Buerkle™ DispoLance Disposable Sampler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15521751 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15521751
Marca: Buerkle™ 53935571
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for taking large and small sample quantities directly from bags. The Buerkle™ DispoLance Disposable Sampler is suitable for free-flowing powders and small-grain granulates. It is available in sterile and non-sterile varieties.
  • For free-flowing powders and small-grain granulates
  • Pierces containers with a sturdy tip
  • Sample flows through the open inner tube directly into a container or bag held underneath
  • Variable sample quantity
  • Clean room manufactured
  • Sterile versions are sterilized by gamma rays
  • Nominal width 14mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm