Learn More
Buerkle™ DispoPicker Disposable Sampler
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 mL
100 mL
Lunghezza (sistema metrico):
300 mm
500 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Description
- For powders and small-grain bulk materials
- Closed tip prevents sample materials from trickling back out of the lance
- Ideally suited for cross-section samples
- Clean room manufactured
- Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specifications
Specifications
| Product Type | Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 2.03 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 60 mL |
| Sterilità | Sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 21 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |