Learn More
Buerkle™ DispoPipette Disposable Sampler
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15482985 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 15482985
Marca: Buerkle™ 53935501
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Samples low viscosity media. The Buerkle™ DispoPipette Disposable Sampler can be used to obtain either an all-layer sample or a target point sample. Available in sterile and non-sterile varieties.
  • Intended for sampling of low viscosity media
  • All-layer samples can be obtained when the DispoPipette is inserted into a liquid while opened
  • Target point samples are obtained by inserting while closed and opening the DispoPipette at the sampling point
  • Two opening sizes (2.5 and 5.5mm) for different viscosities
  • Clean room manufactured
  • Sterile varieties are sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 3.38 oz.
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Monouso Single-use
Sterilità Sterile
Diametro (sistema metrico) 21 mm
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm