Learn More
Ansell DISPOS-A-Gloves™ Sterile Gloves
Codice prodotto. 17813642
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Quantità:
1 Glove/Pouch, 100 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs.
1 Pair/Pouch, 50 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs.
Dimensione della confezione:
100 paia
50 paia
Codice prodotto. 17813642
Marca: Ansell MDG851
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Synthetic, powder-free gloves are individually packed and recommended for frequent glove changes.
  • ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001 certified
  • Made from copolymer materials (ethylene vinyl acetate film)
  • Offering good tactile sensitivity
  • Recommended for use by individuals with Type I latex allergy
  • For (non-surgical) procedures, can also be used as a glove liner for increased protection
  • Packaged as a single sterile glove or pair per pouch
  • Packaged on backing paper for easy donning
  • Cost effective synthetic alternative
  • For use in general industrial applications
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 13485, ISO 10993-10:2002, ISO 9001
Certifications/Compliance (Europe) EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3
Accelerator Free No
Applicazioni Industrial
AQL 1.5
Colore Clear
Monouso Single-use
Finitura esterna No Texture
Finger Thickness (English) 1.2 mil
Finger Thickness (Metric) 0.03 mm
Latex Free
Materiale EVA
Palm Thickness (English) 1.2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.03 mm
Powdered Powder Free
Product Type Sterile Gloves
Size Large
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 1.2 mil
Spessore (sistema metrico) 0.03 mm
Modello DISPOS-A-GLOVE-313901PP
Quantità 1 Pair/Pouch, 50 Pouches/Box, 14 Boxes/Cs.
Lunghezza (sistema imperiale) 10.9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 278 mm