Learn More
Corning™ Disposable Aseptic Transfer Cap for Microcarriers Bottles, Sterile
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15810540 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
MLL with tubing (1/8 in. ID, 1/4 in. OD)
MPC with tubing (1/4 in. ID, 3/8 in. OD)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 g Microcarrier Bottle
500 g Microcarrier Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15810540
Marca: Corning™ 4627
Corning microcarriers, available in 100g and 500g bottles, can be fitted with these Corning aseptic transfer caps to prevent adventitious contamination during bioreactor loading.
These are aseptic transfer casp for 100 g and 500 g sizes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Disposable 45 mm Aseptic Transfer Cap
Da utilizzare con (applicazione) MPC with tubing (1/4 in. ID, 3/8 in. OD)
Da utilizzare con (apparecchiatura) 100 g Microcarrier Bottle
Sterilità Sterile
Product Type Aseptic Transfer Screw Cap
Materiale Polypropylene cap with chemically resistant, heat sealable flexible tubing
Quantità 1/Cs.