Learn More
Kimtech™ Kimtech Guanti ambidestri in Nitrile viola
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11809620
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 90
Codice prodotto. 11809620
Marca: Kimtech™ 90629
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I guanti Kimtech™ in Nitrile™ viola sono privi di lattice, silicone e polveri e offrono un'elevata protezione, pulizia e qualità. I polpastrelli goffrati e i polsini bordati assicurano resistenza e sensibilità. Inoltre, i guanti sono approvati per il contatto alimentare.
  • Conformità garantita:- DPI Cat III conformemente alla normativa UE 2016/425 - EN ISO 374-1:2016 Tipo B (JKT) per la protezione da schizzi di sostanze chimiche- EN 374-4:2003 per la resistenza alla degradazione da sostanze chimiche- EN ISO 374-5:2016 per la protezione da VIRUS e microrganismi- Idoneità al contatto alimentare
  • Guanti leader nel settore che offrono protezione, pulizia e qualità imbattibili
  • L'uso del nitrile permette di ottenere prodotti più resistenti e sottili rispetto all'uso del lattice. Questi guanti offrono una maggiore protezione da numerose sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici
  • I guanti sono ambidestri e sottoposti a test antistatici per proteggere l'utilizzatore e le apparecchiature
  • I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Specifica
Certificazione/Conformità DPI di Categoria III classificato in base alla Direttiva del Consiglio CE 89/686/CEE. Testato in conformità alle norme EN420:2003, ISO 16604 procedura B:2004, EN1149-5:2003, EN421:2004, soddisfa o supera il controllo AQL 0.65 G1 per i fori, ISO 9001 e ISO 13485, FDA CFR 21 parte 82
Classificazione DPI di categoria III
Accelerator Free Yes
Colore Viola
Monouso Single-use
Finitura esterna Smooth
Finger Thickness (English) 6.3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidestri
Latex Free
Materiale Nitrile
Palm Thickness (English) 5.5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Powdered Powder Free
Product Type Guanti in nitrile
Size X-Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema imperiale) 5.5 mil
Spessore (sistema metrico) Dito medio 0.15 mm, palmo 0.12 mm, polsino 0.09 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Verificato per uso medico
Quantità Confezione da 90
Resistente a Perforazione e abrasione
Forza di trazione 21 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 9.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 244 mm