Learn More
Epredia™ Disposable Blade Carriers
Codice prodotto. 12647876 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Blade Carrier E
Portalama monouso E
Da utilizzare con (apparecchiatura):
HM 310, HM 315 and HM 325
Unità stile Dovetail
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12647876
Marca: Epredia™ 705050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Lame a profilo alto e basso per l'uso con il sistema di fissaggio rapido del portalama monouso Epredia™.
Lame a profilo alto e basso per l'uso con il sistema di fissaggio rapido del portalama monouso Thermo Scientific™. I modelli aggiornati (a corsa lunga e con 2 guide) includono una regolazione dell'angolo rimovibile e leve di serraggio della lama.
Disposable Blade Carriers
  • Blade angle and blade adjustment levers are removable to help protect user settings (Version 2 and 3 units only)
  • Concentric lever locks onto the dovetail to help reduce accidental movement of the holder (Version 2 and 3 units only)
  • Quick clamp system for high- and low-profile blades
  • Adjustable clearance angle
  • Moveable knife guard covers the blade entirely in any position
  • Knife carrier base included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Portalama Tipo E per unità stile Dovetail
Product Type Portalama monouso E
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità stile Dovetail