Learn More
Kimble Chase™ Provetta liscia monouso in vetro borosilicato
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Use these tubes for a variety of applications. Kimble ™ Plain Disposable Borosilicate Glass Tubes feature sturdy, uniform bottoms and consistent lengths. The 10 x 75 and 12 x 75mm sizes are suitable for cell washing procedures.
- Tubes are packed in convenient trays for ease of use on bench tops and in drawers
- The 6 x 50mm size is often referred to as a “Durham tube”
- Trays are shrink-wrapped in plastic film, with tubes remaining in constant alignment for protection against in-transit breakage and contamination
- No marking spot
- Designed from ASTM Specification E890
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Requisiti ASTM E890, USP di tipo I, ASTM E438, di tipo I, Classe B |
| Tipo di design | Tinta unita |
| Descrizione | Provetta per analisi |
| Capacità (sistema metrico) | 55 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Monouso | Sì |
| Da utilizzare con | Per procedure di lavaggio delle cellule |
| Imballaggio | Pratici vassoi e rivestiti in pellicola termoretraibile |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Vedi altri risultati |