Learn More
LevGo™ Spatole monouso colorate
Codice prodotto. 15336558
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blu
Opaco
Verde
Sterilità:
Non sterile
Non sterili
Non-sterile
Sterile
Dimensioni (L x P):
210 x 7 mm
310 x 10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 150
pezzi 300
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Sterilità Dimensioni (L x P) unitSize
15336558 Blu Non sterili 210 x 7 mm pezzi 300
15346558 Opaco Non sterile 210 x 7 mm pezzi 300
15376558 Opaco Sterile 210 x 7 mm pezzi 100
15366558 Verde Non-sterile 310 x 10 mm pezzi 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15336558 Fornitore LevGo™ N. del fornitore 17211
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Per l'erogazione o la raccolta di campioni di polveri o di solidi morbidi. Le spatole monouso colorate LevGo™ sono autoclavabili e disponibili in diversi colori. Progettate per provette standard da 15 e 1.5 ml.
  • Design in funzione delle dimensioni per un perfetto adattamento alle provette standard da 15 e 1.5 ml
  • Ideale per l'erogazione o la raccolta di campioni, di polveri o di solidi morbidi
  • Infrangibile in azoto liquido
  • Resistente ad acidi e basi diluiti
  • Utilizzabile con liquidi caldi
  • Autoclavabile
Specifica
Sterilità Non sterili
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blu
Product Type Spatola
Size Cucchiaio: 25 x 14 mm sessola: 30 x 3 mm
Dimensioni (L x P) 210 x 7 mm