Learn More
Fisherbrand™ Schermi facciali monouso
Click to view available options
:
Schermo facciale, intero, 7 mil
Descrizione
- Lente in PET
- Trattata con rivestimento antiappannamento e antistatico
- L'elemento di fissaggio alla testa è tenuto in posizione da una cinghia elastica
- Include una fascia in schiuma priva di lattice per un uso prolungato confortevole
- Non sterili
Specifica
Specifica
| Altezza (sistema imperiale) | 8.86 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 22 cm |
| Spessore (sistema metrico) | 0,18 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 13 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 33 cm |
| Lens Coating | Anti-fog, Anti-static |
| Colore | Blu |
| Product Type | Schermo facciale |
| Da utilizzare con (applicazione) | Provides excellent visibility while protecting the face and neck from accidental splashes. |
| Materiale fascia per la testa | Maglia elastica di poliuretano |
| Vedi altri risultati |