Learn More
Buerkle™ Disposable Funnel for Liquids, LaboPlast™/SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17510846 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Materiale:
Bio-PE
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17510846
Marca: Buerkle™ 53786004
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Disposable Funnel for Liquids, LaboPlast™/SteriPlast™ for reliable filling of liquids, is ideal for filling bottles and other containers with a narrow filler opening.
  • For easy and reliable filling or filtering
  • Suitable for use in laboratories and clean rooms or for sampling
  • Cleanroom manufactured (Class 7)
  • Individually packaged and optionally sterilized
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 10 mm
Materiale Polystyrene
Altezza (sistema metrico) 149 mm
Colore Blue
Da utilizzare con (applicazione) Filling of Liquids
Sterilità Sterile
Product Type Filling Funnel (Liquid)