Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Disposable Ground Joint Sleeve
Codice prodotto. 10862231
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For ground joints NS 14/23
For ground joints NS 24/29
For ground joints NS 45/40
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10862231
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 01101514
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Fits like a second skin without adding bulk
  • Thin walled
  • Outstanding chemical resistance at operating temperatures from -200 to +260 °C
  • Without grip collar, simplifying use of joint clips
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) For ground joints NS 14/23
Materiale PTFE
Quantità 10
Temperature Range (Metric) -200 to +260 °C
Spessore 50 μm
N. giunto rastremato standard 14/23
Tipo Disposable