Learn More
Kolmi Hopen™ Disposable Healthcare Tunic and Pants Set, 40 g/m2
Codice prodotto. 17700179 Sfoglia Tutto Medicom Prodotti
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17700179
Marca: Kolmi Hopen™ J40800/S
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These sets of disposable tunics and pants provide extra protection for healthcare workers.
  • Light and breathable polypropylene material
  • Loose shape allows user to maintain good movement
  • Distribution of fibers guarantees opacity
  • Collarless shirt
  • Pants with elasticated waist
  • Individual packaging for hygiene and controlled distribution
  • 40 g/m2 fabric weight
Specifica
Size Small
Materiale SMS
Colore Blue
Stile di manicotto Short Sleeve
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Dental, Medical
N. per confezione 50 Pk.