Learn More
Fisherbrand™ Disposable Inoculating Loops
Codice prodotto. 17793667 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Volume:
1 μL
10 μL
Sterilità:
Sterile
Quantità:
Cs of 125 (5 Pks. of 25/ Individually Packed)
Cs of 250 (5 Pks. of 50/ Individually Packed)
Dimensione della confezione:
pezzi 125
pezzi 250
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 17793667
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
These Disposable Inoculating Loops are smooth and flexible to facilitate smooth, uniform streaking without damaging gel surfaces. Sterile and non-sterile options available.
  • Ideal for anaerobic microbiology applications where deep agar inoculation is required
  • Use in situations where flaming is not practical, such as under hoods and in anaerobic chamber
  • High-impact polystyrene loops are smooth and flexible to facilitate smooth, uniform streaking without damaging the gel surface
  • Rigid enough to penetrate the media for subsurface inoculation
  • Disposable loops do not need flaming, thus help to eliminate the risk of infection due to aerosol formation of pathogenic substances
  • Can be used under hoods without danger
  • Color-coded for ease of size identification
Specifica
Monouso Single-use
Volume 10 μL
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Quantità Cs of 125 (5 Pks. of 25/ Individually Packed)