Learn More
Ansa di inoculazione monouso
Click to view available options
Volume:
1μL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
- High impact, polystyrene, disposable inoculating loops
- 200mm long to reduce the risk of contamination
- Includes 50 grip seal bags of 20 ea.
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Volume | 1μL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Plastica |
| Sterilità | Non-sterile |
| Product Type | Inoculating Loop |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per uso in laboratorio e ricerca |
| Quantità | Confezione da 1000 (50 sacchetti da 20) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratory and Research use |