Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ IntraEND™ Disposable Micropipets
Codice prodotto. 11884060 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 μl
5 μl
10 μL
20 μl
25 μL
50 μL
100 μl
Lunghezza (sistema metrico):
32 mm
61 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11884060
Marca: BRAND™ 709144
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In vetro monouso senza tacche di taratura. Le micropipette monouso BRAND™ Blaubrand™ IntraEND™ sono a norma DIN ISO 7550 e a marchio CE, in conformità alla direttiva IVD 98/79. Il volume viene definito tramite riempimento completo. I volumi superiori a 5μ l includono la marcatura DE-M.
  • Comprised of disposable glass without ring mark.
  • Complies with DIN ISO 7550.
  • CE Marked in accordance with IVD-Directive 98/79
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Volume is defined by end-to-end filling
  • Volumes greater than 5μL include DE-M marking.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ≤±0.5%
Calibrazione To Contain
Certificazione/Conformità DIN ISO 7550, IVD-Directive 98/79 CE
Materiale Vetro borosilicato
Quantità 250/Box
Volume (sistema metrico) 100 μl
Lunghezza (sistema metrico) 61 mm
Monouso