Learn More
Thermo Scientific™ Disposable IR Cards, 5x10cm, KCl window, 9.5mm aperture
Product Code. p-7070062
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
25 Pk.
5 Pk.
missing translation for 'unitSize'
pezzi 25
pezzi 5
Product Code. 15406575
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 043934.KJ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Size: 5 x 10cm
  • KCl window
  • 9.5mm aperture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Disposable IR Cards
Quantità 5 Pk.