Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ancorette magnetiche monouso
Codice prodotto. 11754146 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
41.3 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11754146
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371120016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le ancorette di agitazione sono dotate di superfici sfaccettate poligonali che aggiungono turbolenza rispetto alle barre cilindriche di dimensioni uniformi simili.
  • Utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
  • Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
  • Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2015 e ratificato da certificazione SGS
  • Autoclavabile
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità ISO 9001:2008
Colore Bianco
Dimensioni (L x P x A) 41.3 x 8 mm
Da utilizzare con (applicazione) La miscelazione di reagenti radioattivi in caso di contaminazione incrociata potrebbe rappresentare un problema
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 41.3 mm
Materiale Magnete AlNiCo
Quantità 100/conf.
Forma Poligonale