Learn More
3M™ Semimaschera
Codice prodotto. 12372399
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Tipo cartuccia:
FFABEK1P3 R D
Codice prodotto. 12372399
Marca: 3M™ 7000034735
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protezione efficace per le vie respiratorie da numerosi gas, vapori e particolati. Il respiratore a semimaschera monouso esente da manutenzione 3M può essere utilizzato fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni: danni, ostruzione dei filtri antiparticolato, saturazione dei filtri per gas o dopo un mese di utilizzo.
Simple, lightweight, well-balanced respirator offers reliable respiratory protection against a range of gases, vapors, and particulates.
  • No parts assembly or maintenance required
  • Unique bonded carbon technology allows the respirator to sit close to the face
  • Low profile design allows the respirator to fit under many other types of protective equipment, providing an undisturbed field of vision and a more comfortable worklife
  • Exhalation valve centrally positioned for effective removal of heat and moisture
  • Can be used until damaged, particulate filters clog, gas filters become saturated or after one month
Respiratory protection against:
  • Fine dusts
  • Oil and water based mists
  • Organic gases or vapours with good warning properties and boiling point above 65°C
Approved to:
  • EN 405:2002
  • Maximum usage limitations:
  • Gases/vapours: APF - 10 x WEL
  • Particulates: APF - 20 x WEL
  • CE marked 