Learn More
Fisherbrand™ Disposable Microscope Slides
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
144/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Materiale | Plastic |
| Precleaned | Yes |
| Quantità | 144/Pk. |