Learn More
3M™ Respiratore classico a guscio
Codice prodotto. 11723363
Click to view available options
Efficienza filtro:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
With Exhalation Valve:
No
Sì
Quantità:
1 ciascuno
10/Pk.
10/conf.
Confezione da 10
Confezione da 20
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 11723363
Marca: 3M™ 7000006980
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Comoda da indossare, compatibile con la maggior parte dei volti. La mascherina antiparticolato 3M serie 8000 è caratterizzata da una forma convessa.
Ensures comfortable wear over a range of face sizes. The 3M 8000 Series Particulate Respirator has a convex shape.
The 3M™ Respirators 8000 Series provide lightweight, comfortable and effective respiratory protection against dust and mist. The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes. The collapse resistant shell and proprietary 3M™ respirators offer durable, comfortable protection particularly in hot and humid conditions. Dusts, mists and metal fumes are the most common respiratory hazards in the working environment as by-products of processes such as grinding and mixing. 3M respirators provide comfortable, maintenance-free protection against these particular hazards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità European Community Directive 89/686/EEC, EN 149:2001 A1:2009, CE
Design Type Cup/Molded
Monouso Sì
Tipo di filtro FFP1 NR D
Product Type Con valvola
With Exhalation Valve Sì
Efficienza filtro FFP1 NR D
Da utilizzare con (applicazione) Protection against dust and mist
Senza lattice Sì
Modello 8812
Quantità 10/conf.
Resistente a Dusts, mists and Metal fumes
Forma Convex
Sterilità Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No