Learn More
Copan Italia™ Pipette Pasteur monouso
Codice prodotto. p-8000145
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 ml
7 ml
Assorbimento lampadina (sistema metrico):
3.5 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 400
pezzi 500
Codice prodotto. 11705769
Marca: Copan Italia™ 204C
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use Copan Italia™ Disposable Pasteur Pipets for biological fluids and most acids. Their low surface affinity reduces the loss of cells and proteins of interest.
  • Unbreakable
  • Can be sealed and frozen
  • Usable in liquid nitrogen
  • Sterile
  • Polyethylene LDPE
Specifica
Assorbimento lampadina (sistema metrico) 3.5 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale LDPE
Gocce/mL 22
Da utilizzare con (applicazione) Per il trasferimento e l'erogazione di liquidi in totale sicurezza in tutti i tipi di laboratori
Graduato
Quantità Confezione da 400
Volume (sistema metrico) 6 ml
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm
Tipo Pipetta Pasteur
Monouso