Learn More
Kartell™ Disposable Petri Dishes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
With aeration notches on the lid to prevent condensation formation
Aseptic
Polystyrene
ß Beta-ray sterilization
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Marked |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Sfiato | No |
| Diametro (sistema metrico) | 90 mm |