Learn More
Kartell™ Disposable Petri Dishes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
65 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE marked, IVD |
| Descrizione | ß Beta-ray sterilization |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Conteggio pozzetti | 3 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Routine lab work, bacteriological research |
| Vedi altri risultati |