Learn More
Kartell™ Disposable Petri Dishes
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
With aeration notches on the lid to prevent condensation formation
Aseptic
Polystyrene
ß Beta-ray sterilization
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | CE Marked |
| Colore chiusura | Clear |
| Chiusura inclusa | Closure Included |
| Materiale chiusura | Polystyrene |
| Colore | Clear |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Da utilizzare con (applicazione) | For routine lab work, bacteriological research |
| Sfiato | Yes |
| Vedi altri risultati |