Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ SteriPlast™ DispoPipette
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
pezzi 50
Descrizione
- Intended for sampling of low viscosity media
- All-layer samples can be obtained when the DispoPipette is inserted into a liquid while opened
- Target point samples are obtained by inserting while closed and opening the DispoPipette at the sampling point
- Two opening sizes (2.5 and 5.5mm) for different viscosities
- Clean room manufactured
- Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specifica
Specifica
| Product Type | Pipette |
| Materiale | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Taking Samples of Liquids Which Are Low in Viscosity |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1000 mm |