Learn More
Azpack™ Becher in plastica monouso
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
30 mL
Altezza (sistema metrico):
29 mm
42 mm
Stile:
Squat Form, Tapered
Tapered
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Polypropylene
- Translucent
- Disposable
- Molded graduations
- Tapered sides
Specifica
Specifica
| Colore | Semitrasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 20 ml |
| Materiale | PTFE (polipropilene) |
| Intervallo di graduazione | 5 mL to 20 mL |
| Altezza (sistema metrico) | 29 mm |
| Quantità | Conf. da 100 |
| Tipo | Becher |
| Monouso | Sì |
| Graduated | Sì |
| Stile | Squat Form, Tapered |