Learn More
Gilson™ Disposable Plastic Serological Pipettes
Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Tipo di imballaggio:
Bulk (10 Bags of 20 Pipettes)
Bulk (20 Bags of 25 Pipettes)
Bulk (40 Bags of 25 Pipettes)
Individually Wrapped
Quantità:
100 Pipettes
1000 Pipettes
200 Pipettes
500 Pipettes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
Descrizione
- Made of USP Class VI polystyrene and free of experiment-altering contaminants
- Gamma-sterilized, non-pyrogenic, and certified free of detectable RNase/DNase
- Features polyester fiber plug, offering a high level of protection against over-pipetting and contamination by liquids and aerosols
- Easily identify sizes by color-coded rings
- Marked with ascending and descending graduations, as well as negative graduations, enabling precise and convenient dispensing of liquids
- Recommended for use with Gilson™ MACROMAN™ Pipette controller, but can be used with any pipette controller
Specifica
Specifica
| Materiale | Polystyrene, Polypropylene |
| Sterilità | Sterile |
| Graduazioni | 0.1 mL and 1 mL |
| Quantità | 200 Pipettes |
| Tipo di imballaggio | Individually Wrapped |
| Colore | Clear |
| Volume (sistema metrico) | 5 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 348.15 mm |
| Tipo | Serological Pipette |
| Monouso | Single-use |
| Vedi altri risultati |