Learn More
Fisherbrand™ Guanti da esplorazione monouso in nitrile non sterili non talcati
Codice prodotto. p-8000712 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11542723
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Resistenza a una vasta gamma di sostanze chimiche e alla perforazione. I Guanti da esplorazione monouso in nitrile protezione extra non sterili e senza talco Fisherbrand™ sono esenti da lattice.
  • 100% nitrile-resistant to a wide range of chemicals and three times more puncture resistant than latex
  • Ergonomically designed with textured fingertips for improved grip
  • Latex, protein and powder free to eliminate Type I allergies
  • 0.10mm thickness
  • Non-detectable residual accelerators
  • Exceeds the requirements of EN 374 PPE Category III
  • Conforms to EN 455 parts 1 and 2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità Conforme a EN 455 parti 1 e 2
Colore Viola
Monouso Sì
Latex Free
Materiale Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Guanti per esame
Size Large
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.10 mm
Stile delle dita Finitura antiscivolo
Quantità Confezione da 100
Resistente a Perforazione, ampia gamma di sostanze chimiche
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm