missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buerkle Disposable Powder Sampler PharmaDispo
BIOPHARMAGREENER_CHOICE

Codice prodotto. p-200104763 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.03 mL (0.01 mL per chamber)
0.15 mL (0.05 mL per chamber)
0.3 mL (0.1 mL per chamber)
1.5 mL (0.5 mL per chamber)
3 mL (1 mL per chamber)
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30245471

Marca: Buerkle 53938000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A disposable multi-target sampler that takes three separate target point samples with a single sampling. It is manufactured, assembled and individually packaged under class 7 (ISO) clean room conditions.

The three separate sampling chambers of the PharmaDispo allow simultaneous sampling from different layers or zones. This allows the material composition to be investigated in a differentiated manner across multiple layers, which is particularly beneficial when a single sample does not sufficiently characterise the material. The target point samples taken can be analysed individually or combined to form a representative composite sample.

An advanced ergonomic design allows the sampler to sit comfortably in the hand and sampling can be performed with one hand. A sliding mechanism with an end stop makes it easy to open and close the sampler.

The PharmaDispo sampler accurately and safely takes small powder samples for quality control from open containers.

  • Take small individual samples from different layers
  • Easy to use: Sliding mechanism with end stop for user-friendly operation
  • Clean room manufactured, individually packaged and optionally sterilized by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type Powder Sampler
Materiale Polystyrene
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 0.03 mL (0.01 mL per chamber)
Monouso Single-use
Sterilità Non-sterile
No. of Chambers 3
Tipo di imballaggio Pack of 20 pieces
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato