Learn More
3M™ Tute protettive in polipropilene
Codice prodotto. 14840982
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
Altezza (sistema imperiale):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 to 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico):
164 to 170 cm
167 to 176 cm
174 to 181 cm
179 to 187 cm
194 to 200 cm
‎186 to 194 cm
‎200 to 206 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Codice prodotto. 14840982
Marca: 3M™ 7000089631
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Protezione fornita conforme ai sensi della Direttiva sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Categoria III, Tipo 5/6. La tuta protettiva serie 4515 protegge da polveri pericolose quali le fibre di amianto.
  • Breathable material reduces heat build-up and discomfort
  • Excellent barrier against dry particles and limited liquid splash (CE Type 5/6)
  • Robust, highly breathable 50gsm SMS material
  • Meets inward leakage requirements of EN 1073-2 for protection against nuclear particles
  • Two-way zipper with fully sealable storm flap
  • Two-panel hood design
  • Elasticated wrists, waist, and ankles for increased comfort and freedom of movement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size 4X-Large
Sesso Unisex
Materiale SMS Polypropylene
Colore Red
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Hood Type 2-panel
Tipo di chiusura Front Zipper with Storm Flap
Tipo di giuntura Serged
Sterilità Non-sterile
Classe di protezione PPE Directive Category III, Type 5/6
Modello 4515R
Misura petto (sistema imperiale) 52 to 55 in.
Misura petto (sistema metrico) 132 to 140 cm
Altezza (sistema imperiale) 78 to 81 in.
Altezza (sistema metrico) ‎200 to 206 cm