Learn More
New Source™ Copriscarpe monouso SPP con suola antiscivolo
Click to view available options
:
Non-sterile
Descrizione
- Tessuto SPP
- Lunghezza estensibile: 44 cm (A)
- Altezza del tacco: 16 cm (B)
- Peso: 38 g/m²
- Blu/bianco DPI di categoria I
- Non sterile
Specifica
Specifica
| Size | Universale |
| Materiale | Tessuto SPP |
| Colore | Blu/bianco |
| Monouso | Sì |
| Sterilità | Non sterile |
| Tipo di suola | Suola antiscivolo |
| Certificazione/Conformità | DPI di categoria I |
| Quantità confezione | 100 copriscarpe per sacchetto/3 sacchetti per confezione |
| Dimensioni (L x P) | Lunghezza estensibile: 44 cm, altezza del tacco: 16 cm |
| Peso (sistema metrico) | 38 gsm |